Print…
(2-Chloroethoxy)benzene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0240-25ML C0240-500ML
TCIAC0240-25MLEA 38 EUR
TCIAC0240-25ML TCIAC0240-500ML
(2-Chloroethoxy)benzene ≥95.0% (por GC)
(2-Chloroethoxy)benzene
Fórmula: C₆H₅OCH₂CH₂Cl
Número MDL : MFCD00018946
Número CAS: 622-86-6
EINECS: 210-757-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be79065e42e801268c3bf9e4b9ae8eece6a9b6a2&vid=be79065e42e801268c3bf9e4b9ae8eece6a9b6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %