Print…
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
C1772-25G C1772-5G
TCIAC1772-25GEA 115 EUR
TCIAC1772-25G TCIAC1772-5G
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Ponto de ebulição: 104 - 105 °C (1 -rr)
Densidade: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00041444
Número CAS: 91170-93-3
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acc4160e3b31e641afa0fa1731f7bd6582446500&vid=acc4160e3b31e641afa0fa1731f7bd6582446500&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %