Print…
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2122-25G C2122-5G
TCIAC2122-25GEA 335 EUR
TCIAC2122-25G TCIAC2122-5G
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO
Ponto de ebulição: 222 °C (1013 hPa)
Número MDL : MFCD00236215
Número CAS: 65055-17-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c583f30efeab92fe6822c7b51d4214eb253fbea&vid=3c583f30efeab92fe6822c7b51d4214eb253fbea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %