Print…
3,5-Dichlorosalicylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid
D1112-25G D1112-500G
TCIAD1112-25GEA 33 EUR
TCIAD1112-25G TCIAD1112-500G
3,5-Dichlorosalicylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Dichlorosalicylic acid
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₃
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Número MDL : MFCD00002442
Número CAS: 320-72-9
EINECS: 206-281-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a0ae53487739b58f016255c682d1af6599ee83f&vid=7a0ae53487739b58f016255c682d1af6599ee83f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 228.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency