3-Chloro-5-methoxybenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H31960.03
H31960.06
H31960.03EA
23.7
EUR
H31960.03
H31960.06
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 82477-67-6
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
MDL No.: MFCD01317994
Fórmula:
C₈H₇ClO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01317994 Número CAS: 82477-67-6 |