Print…
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1237-25G A1237-500G
TCIAA1237-25GEA 89 EUR
TCIAA1237-25G TCIAA1237-500G
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₈ClNO₃
Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 213…215 °C
Número MDL : MFCD00038794
Número CAS: 7206-70-4
EINECS: 230-582-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e90258b9481002e87607a07a8610e881ee562cf9&vid=e90258b9481002e87607a07a8610e881ee562cf9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %