Print…
4-Chlorobenzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2060-25G C2060-5G
TCIAC2060-25GEA 164 EUR
TCIAC2060-25G TCIAC2060-5G
4-Chlorobenzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chlorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₇ClN₂O
Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 164 °C
Número MDL : MFCD00007603
Número CAS: 536-40-3
EINECS: 208-632-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99cf0969ba02dba3c648fb13dff6d630ebb80689&vid=99cf0969ba02dba3c648fb13dff6d630ebb80689&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 168.0 deg-C