Print…
Tereftalaldeído ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde
T0010-25G T0010-500G T0010-100G
TCIAT0010-25GEA 24 EUR
TCIAT0010-25G TCIAT0010-500G TCIAT0010-100G
Tereftalaldeído ≥98.0% (por GC)
Tereftalaldeído
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006949
Número CAS: 623-27-8
EINECS: 210-784-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0be1b1b077e795fb257d3d76a7f546d66a5bb4d4&vid=0be1b1b077e795fb257d3d76a7f546d66a5bb4d4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Acid Value max. 3.0