Print…
4-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0550-25G B0550-500G
TCIAB0550-25GEA 70 EUR
TCIAB0550-25G TCIAB0550-500G
4-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄BrClO₂S
Ponto de ebulição: 153°C
Ponto de Fusão: 74 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007437
Número CAS: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01407
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e2c897fd6aa7ed07b02520a854e8d751bc419d&vid=f9e2c897fd6aa7ed07b02520a854e8d751bc419d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency