Print…
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B2838-25G B2838-5G
TCIAB2838-25GEA 48 EUR
TCIAB2838-25G TCIAB2838-5G
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Fórmula: C₉H₉BrO₄
Ponto de Fusão: 252°C
Número MDL : MFCD01632140
Número CAS: 56518-42-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbed726014d949dd8b32e74118c601752a175f45&vid=dbed726014d949dd8b32e74118c601752a175f45&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %