Print…
Etilo 4-Bromobenzoato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
B1515-25G B1515-250G
TCIAB1515-25GEA 41 EUR
TCIAB1515-25G TCIAB1515-250G
Etilo 4-Bromobenzoato ≥98.0% (por GC)
Etilo 4-Bromobenzoato
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 131°C
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1,4332 g/cm³ (17.3 °C)
Número MDL : MFCD00016329
Número CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 14,01408
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %