Print…
Metilo 3-Bromobenzoato ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
B0554-25G B0554-5G
TCIAB0554-25GEA 69 EUR
TCIAB0554-25G TCIAB0554-5G
Metilo 3-Bromobenzoato ≥99.0% (por GC)
Metilo 3-Bromobenzoato
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 69 - 70 °C (0,2 -rr)
Ponto de Fusão: 31 °C
Número MDL : MFCD00017777
Número CAS: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e9a914b46b24409ff451b9a5ef964edd060162&vid=c4e9a914b46b24409ff451b9a5ef964edd060162&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %