Print…
Etilo 3-Bromobenzoato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
B1808-25G B1808-5G
TCIAB1808-25GEA 74 EUR
TCIAB1808-25G TCIAB1808-5G
Etilo 3-Bromobenzoato ≥98.0% (por GC)
Etilo 3-Bromobenzoato
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 261°C
Densidade: 1,4308 g/cm³ (18.9 °C)
Número MDL : MFCD00013529
Número CAS: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a03ff471ddc4b77b0266c8f621fa793c6081220b&vid=a03ff471ddc4b77b0266c8f621fa793c6081220b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %