Print…
Metilo 2-Bromobenzoato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromobenzoate
B0555-25G B0555-250G
TCIAB0555-25GEA 19 EUR
TCIAB0555-25G TCIAB0555-250G
Metilo 2-Bromobenzoato ≥98.0% (por GC)
Metilo 2-Bromobenzoato
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 253°C
Densidade: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016328
Número CAS: 610-94-6
EINECS: 210-241-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a64696601f0cbdc4eb54affdc4ff08115080370&vid=0a64696601f0cbdc4eb54affdc4ff08115080370&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %