Print…
4-Bromobenzhydrazide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 4-Bromobenzoic acid hydrazide, 4-Bromobenzohydrazide, 4-Bromobenzoic hydrazide
B2067-25G B2067-5G
TCIAB2067-25GEA 148 EUR
TCIAB2067-25G TCIAB2067-5G
4-Bromobenzhydrazide ≥97.0% (por análise titulométrica)
4-Bromobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₇BrN₂O
Número MDL : MFCD00007602
Número CAS: 5933-32-4
EINECS: 227-681-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=521151fb8332aa282ef87459c64412f1c0be9015&vid=521151fb8332aa282ef87459c64412f1c0be9015&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %
Melting point 166.0 to 169.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency