Print…
3-Methylpiperidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0444-25ML P0444-500ML
TCIAP0444-25MLEA 16 EUR
TCIAP0444-25ML TCIAP0444-500ML
3-Methylpiperidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 126°C
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 0,8635 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 8°C
Número MDL : MFCD00005994
Número CAS: 626-56-2
EINECS: 210-953-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cedba0150f6121b49a93e9a08be3f8c22ce57dcd&vid=cedba0150f6121b49a93e9a08be3f8c22ce57dcd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %