Print…
4-Hydroxy-1-methylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methylpiperidin-4-ol
M0933-25G M0933-500G
TCIAM0933-25GEA 16 EUR
TCIAM0933-25G TCIAM0933-500G
4-Hydroxy-1-methylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 105°C
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006500
Número CAS: 106-52-5
EINECS: 203-406-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ccaeefb8c9ec5f15c4a756debc13609aee5bf45&vid=2ccaeefb8c9ec5f15c4a756debc13609aee5bf45&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %