Print…
cis-2-Butene-1,4-diol ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Z)-But-2-ene-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol
B0693-25G B0693-500G
TCIAB0693-25GEA 17 EUR
TCIAB0693-25G TCIAB0693-500G
cis-2-Butene-1,4-diol ≥94.0% (por GC)
cis-2-Butene-1,4-diol
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 235°C
Ponto de Fusão: 7°C
Ponto de Inflamação: 128°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002924
Número CAS: 6117-80-2
EINECS: 228-085-1
Merck Index: 12,02390
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c83432befd8301982f77fb0ed1e759cc7c70ac2b&vid=c83432befd8301982f77fb0ed1e759cc7c70ac2b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %