Print…
trans-2-Hexen-1-ol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: trans-Hex-2-en-1-ol
H0346-25G H0346-250G
TCIAH0346-25GEA 29 EUR
TCIAH0346-25G TCIAH0346-250G
trans-2-Hexen-1-ol ≥95.0% (por GC)
trans-2-Hexen-1-ol
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 162°C
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Densidade: 0,8459 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 61°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002927
Número CAS: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45a9f1d2409e9d6c4aa16a488a326a4a1d809f68&vid=45a9f1d2409e9d6c4aa16a488a326a4a1d809f68&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %