Print…
10-Undecen-1-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
U0047-25ML U0047-500ML
TCIAU0047-25MLEA 20 EUR
TCIAU0047-25ML TCIAU0047-500ML
10-Undecen-1-ol ≥98.0% (por GC)
10-Undecen-1-ol
Fórmula: C₁₁H₂₂O
Ponto de ebulição: 138°C
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 125°C
Número MDL : MFCD00004750
Número CAS: 112-43-6
EINECS: 203-971-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7b87a5c4750c05bb5882253d6213e14754bc888&vid=d7b87a5c4750c05bb5882253d6213e14754bc888&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %