Print…
4-Nitrofenil cloroformato ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1400-25G C1400-250G
TCIAC1400-25GEA 62 EUR
TCIAC1400-25G TCIAC1400-250G
4-Nitrofenil cloroformato ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Nitrofenil cloroformato
Fórmula: C₇H₄ClNO₄
Peso Molecular: 201.57 g/mol
Ponto de ebulição: 162°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007321
Número CAS: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 2923
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f7d0744f4e5658edd2abb85c12bedb101ab2b0&vid=f0f7d0744f4e5658edd2abb85c12bedb101ab2b0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency