Print…
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0791-25G D0791-500G
TCIAD0791-25GEA 16 EUR
TCIAD0791-25G TCIAD0791-500G
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 210°C
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004685
Número CAS: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 14,06458
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e181f616f2316a02646cd3bb9a1d0f650b3e4df&vid=8e181f616f2316a02646cd3bb9a1d0f650b3e4df&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency