Print…
3,7-Dimethyl-1-octanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,7-Dimethyloctan-1-ol
D1442-25ML D1442-500ML
TCIAD1442-25MLEA 22 EUR
TCIAD1442-25ML TCIAD1442-500ML
3,7-Dimethyl-1-octanol ≥98.0% (por GC)
3,7-Dimethyl-1-octanol
Fórmula: C₁₀H₂₂O
Peso Molecular: 158.28 g/mol
Ponto de ebulição: 118°C
Ponto de Inflamação: 110°C
Número MDL : MFCD00002936
Número CAS: 106-21-8
EINECS: 203-374-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31b2eef6d065bb994e8f7654f69b2549093e8047&vid=31b2eef6d065bb994e8f7654f69b2549093e8047&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %