Pivalic acid ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
P0461-25G
P0461-400G
P0461-100G
TCIAP0461-25GEA
16
EUR
TCIAP0461-25G
TCIAP0461-400G
TCIAP0461-100G
Pivalic acid ≥99.0% (por GC)
Pivalic acid
Fórmula:
C₅H₁₀O₂ Peso Molecular: 102.13 g/mol Ponto de ebulição: 164°C Ponto de Inflamação: 640 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004194 Número CAS: 75-98-9 EINECS: 200-922-5 UN: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 14,07511 |
|
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Freezing point | 32.0 to 36.0 deg-C |