Methyl pivalate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl trimethylacetate
P0462-25ML
P0462-500ML
TCIAP0462-25MLEA
16
EUR
TCIAP0462-25ML
TCIAP0462-500ML
Methyl pivalate ≥98.0% (por GC)
Methyl pivalate
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Peso Molecular: 116.16 g/mol Ponto de ebulição: 102°C Ponto de Inflamação: 10°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008843 Número CAS: 598-98-1 EINECS: 209-959-1 UN: 3272 ADR: 3 II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |