Print…
Methyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0369-25G M0369-100G
TCIAM0369-25GEA 57 EUR
TCIAM0369-25G TCIAM0369-100G
Methyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Methyl methanesulphonate
Fórmula: C₂H₆O₃S
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 104°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007557
Número CAS: 66-27-3
EINECS: 200-625-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e29f9f38f36ac29ba527deff26c1c2777a8c371&vid=7e29f9f38f36ac29ba527deff26c1c2777a8c371&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %