Print…
2,3-Dimercapto-1-propanol ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dimercapto-2,3 propanol-1, Dithioglycerine, 2,3-Dimercaptopropanol, BAL, Dimercaprol, 2,3-Dimercaptopropan-1-ol, 2,3-Dimercaptopropane-1-ol
D0621-1G D0621-25G D0621-5G
TCIAD0621-1GEA 23 EUR
TCIAD0621-1G TCIAD0621-25G TCIAD0621-5G
2,3-Dimercapto-1-propanol ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
2,3-Dimercapto-1-propanol
Fórmula: C₃H₈OS₂
Peso Molecular: 124.22 g/mol
Ponto de ebulição: 223
Ponto de Fusão: 77
Ponto de Inflamação: 112 (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004864
Número CAS: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,03209
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf93a3572d1c9567dac31f79a42f27230d6e6a2&vid=dbf93a3572d1c9567dac31f79a42f27230d6e6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %