Print…
Triisopropóxido de alumínio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0246-100G A0246-500G
TCIAA0246-100GEA 17 EUR
TCIAA0246-100G TCIAA0246-500G
Triisopropóxido de alumínio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Triisopropóxido de alumínio
Fórmula: C₉H₂₁AlO₃
Ponto de ebulição: 135 °C (13 hPa)
Ponto de Fusão: 119 °C
Densidade: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008870
Número CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,00347
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=550038a2b7065ce12699650703bd3169a048f5aa&vid=550038a2b7065ce12699650703bd3169a048f5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 140.0 deg-C