Print…
Caproic anhydride ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0021-25ML C0021-500ML
TCIAC0021-25MLEA 16 EUR
TCIAC0021-25ML TCIAC0021-500ML
Caproic anhydride ≥96.0% (por GC)
Caproic anhydride
Fórmula: C₁₂H₂₂O₃
Ponto de ebulição: 244°C
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 128°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009509
Número CAS: 2051-49-2
EINECS: 218-121-4
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26a32ba9b474fab5672de77b1c6f74b4a32c7693&vid=26a32ba9b474fab5672de77b1c6f74b4a32c7693&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %