Print…
2-(2-Aminoetilamino)etanol ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: AEEA
A0299-500ML A0299-25ML
TCIAA0299-500MLEA 28 EUR
TCIAA0299-500ML TCIAA0299-25ML
2-(2-Aminoetilamino)etanol ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
2-(2-Aminoetilamino)etanol
Fórmula: C₄H₁₂N₂O
Ponto de ebulição: 238 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –28 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 125°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008170
Número CAS: 111-41-1
EINECS: 203-867-5
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1120f1c6997fef1fd69a4bfc045c3481d9a040f1&vid=1120f1c6997fef1fd69a4bfc045c3481d9a040f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %