Print…
2-(2-Aminoethoxy)ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0301-25ML A0301-500ML
TCIAA0301-25MLEA 17 EUR
TCIAA0301-25ML TCIAA0301-500ML
2-(2-Aminoethoxy)ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Fórmula: C₄H₁₁NO₂
Peso Molecular: 105.14 g/mol
Ponto de ebulição: 223°C
Ponto de Fusão: -11
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008181
Número CAS: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN: 3055
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9323e5c81bef779021a841cb525d19e6b991c18&vid=c9323e5c81bef779021a841cb525d19e6b991c18&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %