Print…
4-(Dimethylamino)-1-butanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1659-25ML D1659-5ML
TCIAD1659-25MLEA 143 EUR
TCIAD1659-25ML TCIAD1659-5ML
4-(Dimethylamino)-1-butanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Dimethylamino)-1-butanol
Fórmula: C₆H₁₅NO
Ponto de ebulição: 188°C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020624
Número CAS: 13330-96-6
EINECS: 236-380-1
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65629f511cf4e56912dd93266d258fadc53bdf19&vid=65629f511cf4e56912dd93266d258fadc53bdf19&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %