Print…
1-Dimetilaminopropano-2-ol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dimepranol
D0660-25ML D0660-500ML
TCIAD0660-25MLEA 16 EUR
TCIAD0660-25ML TCIAD0660-500ML
1-Dimetilaminopropano-2-ol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Dimetilaminopropano-2-ol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Peso Molecular: 103.16 g/mol
Ponto de ebulição: 125°C
Ponto de Fusão: -85
Ponto de Inflamação: 32°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004532
Número CAS: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488e1bfeb07a72673043237e0eb41a90acedaa53&vid=488e1bfeb07a72673043237e0eb41a90acedaa53&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %