Print…
2-Aminoetildimetilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Dimetilaminoetilamina
D0719-25ML D0719-500ML D0719-100ML
TCIAD0719-25MLEA 25 EUR
TCIAD0719-25ML TCIAD0719-500ML TCIAD0719-100ML
2-Aminoetildimetilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Aminoetildimetilamina
Fórmula: C₄H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 107°C
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008175
Número CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&vid=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %