Print…
N,N Dimetilformamida dimetilacetal ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
D1293-100ML D1293-25ML D1293-500ML
TCIAD1293-100MLEA 85 EUR
TCIAD1293-100ML TCIAD1293-25ML TCIAD1293-500ML
N,N Dimetilformamida dimetilacetal ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
N,N Dimetilformamida dimetilacetal
Fórmula: C₅H₁₃NO₂
Peso Molecular: 119.16 g/mol
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Inflamação: 5°C
Número MDL : MFCD00008482
Número CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ba6f6d40bdd9f85ad6c166cbc9951ca6ea32e4e&vid=7ba6f6d40bdd9f85ad6c166cbc9951ca6ea32e4e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %