Print…
Iodoacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0419-25G I0419-5G
TCIAI0419-25GEA 483 EUR
TCIAI0419-25G TCIAI0419-5G
Iodoacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Iodoacetonitrilo
Fórmula: C₂H₂IN
Ponto de ebulição: 78°C
Densidade: 2,3065 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86°C
Número MDL : MFCD00001886
Número CAS: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2321770da49126d379a01a2f3d094a42d0459bb0&vid=2321770da49126d379a01a2f3d094a42d0459bb0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %