Print…
Silver trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
T1331-10G T1331-25G T1331-1G
TCIAT1331-10GEA 78 EUR
TCIAT1331-10G TCIAT1331-25G TCIAT1331-1G
Silver trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Silver trifluoromethanesulphonate
Fórmula: CAgF₃O₃S
Peso Molecular: 256.94 g/mol
Ponto de Fusão: 356
Número MDL : MFCD00013226
Número CAS: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d17f1a629c79ac4742c87b6433934db06d677af5&vid=d17f1a629c79ac4742c87b6433934db06d677af5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Precipitation Titration) min. 98.0 %