Print…
Trifluoromethanesulphonic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Triflic anhydride
T1100-10G T1100-250G T1100-25G
TCIAT1100-10GEA 48 EUR
TCIAT1100-10G TCIAT1100-250G TCIAT1100-25G
Trifluoromethanesulphonic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Fórmula: C₂F₆O₅S₂
Ponto de ebulição: 84°C
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000408
Número CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=916ac31ebf687ab0385917d01532e4c08db32567&vid=916ac31ebf687ab0385917d01532e4c08db32567&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %