Print…
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2029-25G T2029-5G
TCIAT2029-25GEA 117 EUR
TCIAT2029-25G TCIAT2029-5G
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Methyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₂H₃F₃O₃S
Ponto de ebulição: 99°C
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38°C
Número MDL : MFCD00000409
Número CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf9d2988df2e517b74c5ea5ff0f7f6fcd3ef9775&vid=bf9d2988df2e517b74c5ea5ff0f7f6fcd3ef9775&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %