Print…
Ethyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1191-25G T1191-5G
TCIAT1191-25GEA 176 EUR
TCIAT1191-25G TCIAT1191-5G
Ethyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Ethyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₃H₅F₃O₃S
Ponto de ebulição: 115°C
Densidade: 1,374 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 35°C
Número MDL : MFCD00000410
Número CAS: 425-75-2
EINECS: 207-037-3
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28052bab0b320a5c2632a7a04fe54e55a1a763eb&vid=28052bab0b320a5c2632a7a04fe54e55a1a763eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %