Print…
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trifluoromethanesulphonic acid triisopropylsilyl ester, Tri(propan-2-yl)silyl trifluoromethanesulfonate
T1588-25G T1588-5G
TCIAT1588-25GEA 112 EUR
TCIAT1588-25G TCIAT1588-5G
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
Ponto de ebulição: 87°C
Densidade: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD00009913
Número CAS: 80522-42-5
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9516bd8c53463b51e3fb4d947d43f7515d84ec73&vid=9516bd8c53463b51e3fb4d947d43f7515d84ec73&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %