Print…
Anidrido Trifluoroacetico ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trifluoracetic anhydride, TFAA
T0433-20ML T0433-400ML T0433-100ML
TCIAT0433-20MLEA 21 EUR
TCIAT0433-20ML TCIAT0433-400ML TCIAT0433-100ML
Anidrido Trifluoroacetico ≥98.0% (por GC)
Anidrido Trifluoroacetico
Fórmula: C₄F₆O₃
Peso Molecular: 210.03 g/mol
Ponto de ebulição: 40°C
Ponto de Fusão: -65
Número MDL : MFCD00000416
Número CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453f87c60a47788082c750b91c7b8b481732e07c&vid=453f87c60a47788082c750b91c7b8b481732e07c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %