Print…
Metil trifluoroacetato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trifluoroacetic methyl ester
T0680-25G T0680-500G
TCIAT0680-25GEA 21 EUR
TCIAT0680-25G TCIAT0680-500G
Metil trifluoroacetato ≥98.0% (por GC)
Metil trifluoroacetato
Fórmula: C₃H₃F₃O₂
Ponto de ebulição: 43°C
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 1,2639 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -20°C
Número MDL : MFCD00000417
Número CAS: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eacf298fad3aa001436f25170a0201eae9145f75&vid=eacf298fad3aa001436f25170a0201eae9145f75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %