Print…
Etil trifluoroacetato ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trifluoroacetic ethyl ester
T0432-25G T0432-500G T0432-100G
TCIAT0432-25GEA 16 EUR
TCIAT0432-25G TCIAT0432-500G TCIAT0432-100G
Etil trifluoroacetato ≥99.0% (por GC)
Etil trifluoroacetato
Fórmula: C₄H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 62°C
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -7°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000419
Número CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488558da2b6ced993030ce81714bf616df6e5e78&vid=488558da2b6ced993030ce81714bf616df6e5e78&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %