Print…
Difluoroacetato de Metilo ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2021-25G M2021-5G
TCIAM2021-25GEA 81 EUR
TCIAM2021-25G TCIAM2021-5G
Difluoroacetato de Metilo ≥97.0% (por GC)
Difluoroacetato de Metilo
Fórmula: C₃H₄F₂O₂
Ponto de ebulição: 86°C
Densidade: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 24°C
Número MDL : MFCD00039276
Número CAS: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a7ffd7e9be847b11dcee793e7111417a4d1ace&vid=46a7ffd7e9be847b11dcee793e7111417a4d1ace&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %