Print…
Difluoroacetato de Etilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Difluoroacetic ethyl ester
D2498-25G D2498-5G
TCIAD2498-25GEA 111 EUR
TCIAD2498-25G TCIAD2498-5G
Difluoroacetato de Etilo ≥98.0% (por GC)
Difluoroacetato de Etilo
Fórmula: C₄H₆F₂O₂
Ponto de ebulição: 98°C
Densidade: 1,1893 g/cm³ (9.8 °C)
Ponto de Inflamação: 24°C
Número MDL : MFCD00013578
Número CAS: 454-31-9
EINECS: 207-223-4
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b40d58e4ca74fcdcd5ce4ab52d150d23c9f36670&vid=b40d58e4ca74fcdcd5ce4ab52d150d23c9f36670&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %