Print…
Thioacetic acid ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0189-25ML T0189-500ML T0189-100ML
TCIAT0189-25MLEA 16 EUR
TCIAT0189-25ML TCIAT0189-500ML TCIAT0189-100ML
Thioacetic acid ≥95.0% (por GC)
Thioacetic acid
Fórmula: C₂H₄OS
Peso Molecular: 76.12 g/mol
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Fusão: -17
Ponto de Inflamação: 5°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004853
Número CAS: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09320
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32297d6cc0c026f915c9853b78490b2dd433c038&vid=32297d6cc0c026f915c9853b78490b2dd433c038&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %