Print…
Sarcosine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
M0332-25G M0332-500G M0332-100G
TCIAM0332-25GEA 30 EUR
TCIAM0332-25G TCIAM0332-500G TCIAM0332-100G
Sarcosine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Sarcosine
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 63 °C
Densidade: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004279
Número CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 14,08373
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29ebb0d7572f52a06b622d3839c45ceb21a210fb&vid=29ebb0d7572f52a06b622d3839c45ceb21a210fb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency