Print…
L-Metionina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
M0099-25G M0099-500G M0099-100G
TCIAM0099-25GEA 18 EUR
TCIAM0099-25G TCIAM0099-500G TCIAM0099-100G
L-Metionina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
L-Metionina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 149.21 g/mol
Ponto de ebulição: 278
Ponto de Fusão: 136
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063097
Número CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 14,05975
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dceb2fecd6ee6e3787a46f5364a8a563f14b951&vid=2dceb2fecd6ee6e3787a46f5364a8a563f14b951&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.7 to +24.7 deg (C=8, HCl (1+1)) (after drying)
Solubility in Water almost transparency