Print…
D-Methionine ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: D(+)-Methionine, (R)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-Methionine, H-D-Met-OH
M0102-25G M0102-5G
TCIAM0102-25GEA 71 EUR
TCIAM0102-25G TCIAM0102-5G
D-Methionine ≥99.0% (por análise titulométrica)
D-Methionine
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Ponto de ebulição: 278 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 136 °C
Número MDL : MFCD00002622
Número CAS: 348-67-4
EINECS: 206-483-6
Merck Index: 13,06004
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f73c08a72000ddb44fbb192259c5a8474656655&vid=6f73c08a72000ddb44fbb192259c5a8474656655&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -23.0 to -25.0 deg (C=4,HCl (1+1))
Solubility in hot Water almost transparency